Learn More
cis-beta-Asarona (> 70%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Asarone |
| CAS | 5273-86-9 |
| Fórmula molecular | C12 H16 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1-propenyl)-, (Z)-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1Z)-1-propenyl- (9CI), Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-propenyl-, (Z)- (8CI), β-Asarone (6CI), 1,2,4-Trimethoxy-5-(1Z)-1-propen-1-ylbenzene, (Z)-Asarone, (Z)-Azarone, cis-Asarone, cis-Isoasarone, cis-β-Asarone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5- |
| SMILES | COc1cc(OC)c(\C=C/C)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 1,2,4-trimetoxi-5-[(Z)-prop-1-enil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1099 |