Learn More
cis-(-)-benafentrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-(-)-Benafentrine |
| CAS | 116315-19-6 |
| Fórmula molecular | C23 H27 N3 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (4R,10S)-(-)-Benafentrine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27N3O3/c1-14(27)24-16-7-5-15(6-8-16)23-18-12-22(29-4)21(28-3)11-17(18)19-13-26(2)10-9-20(19)25-23/h5-8,11-12,19-20H,9-10,13H2,1-4H3,(H,24,27)/t19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | COc1cc2[C@H]3CN(C)CC[C@H]3N=C(c4ccc(NC(=O)C)cc4)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(4aR,10bS)-8,9-dimetoxi-2-metil-3,4,4a,10b-tetrahidro-1H-benzo[c][1,6]naftiridin-6-il]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 393.479 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.205 |