Learn More
cis-Atovaquona (Racémica), TRC
Código de producto. 30008343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008343 10 mg 10 miligramos
30003236 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008343 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA79345010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137732-39-9
Fórmula molecular C22 H19 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 366.84
Sinónimo cis-2-[4-(4-chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, Atovaquone Related Compound A (USP), Atovaquone Imp. B (EP), 296C85, USP Atovaquone Related Compound A, GR 261266X
Nombre IUPAC 2-[4-(4-clorofenil)ciclohexil]-3-hidroxinaftaleno-1,4-diona
SMILES OC1=C([C@@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Atovaquone
Nombres de analitos o componentes cis-Atovaquone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15+
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1023