Learn More
maleato de cis-asenapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-Asenapine Maleate |
| CAS | 85650-55-1 |
| Fórmula molecular | C17H16ClNO.C4H4O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | cis-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole (Z)-2-Butenedioate, (3aR,12bS)-rel-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole (2Z)-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15-;/m0./s1 |
| SMILES | CN1C[C@@H]2[C@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico;(2R,6R)-9-cloro-4-metil-13-oxa-4-azatetraciclo[12.4.0.02,6.07,12]octadeca-1(18),7(12),8,10,14,16-hexaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 401.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.103 |