Learn More
Anhídrido cis-aconítico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | cis-Aconitic Anhydride |
| CAS | 6318-55-4 |
| Fórmula molecular | C6H4O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2,5-dioxofuran-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 156.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0059 |