Learn More
Anhídrido cis-aconítico, TRC
Código de producto. 30314493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314493 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30314493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1902251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Aconitic Anhydride
CAS 6318-55-4
Fórmula molecular C6H4O5
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O
Nombre IUPAC ácido 2-(2,5-dioxofuran-3-il)acético
Peso molecular (g/mol) 156.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0059