Learn More
Anhídrido cis-aconítico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448616 25 g 25 g
11428616 1 g 1 g
11438616 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16006.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6318-55-4 | C6H4O5 | 156.093 g/mol
cis-Aconitic anhydride is used in the preparation of poly(amino acid)-containing copolymers with gradient pH-sensitive side groups initiated by the amino groups in methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(L-lysine). It is also involved in the preparation of pH-sensitive anti-tumor prodrug nanoparticles by conjugation with D-alfa-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate (TPGS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido cis-aconítico se utiliza en la preparación de copolímeros que contengan poli(amino ácido) con grupos secundarios sensibles al pH en gradiente iniciados por los grupos aminos en la metoxi poli(glicol etilénico)-bloque-poli(L-lisina). También participa en la preparación de nanopartículas de profármacos anti-tumorales sensibles al pH por conjugación con succinato 1000 de glicol polietilénico (TPGS) de D-alfa-tocoferil.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6318-55-4
Fórmula molecular C6H4O5
Peso molecular (g/mol) 156.093
Número MDL MFCD00005524
Clave InChI GVJRTUUUJYMTNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cis-aconitic anhydride, aconitic anhydride, cis-aconitic acid anhydride, 3-furanacetic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 2-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl acetic acid, 2,5-dioxofuran-3-yl acetic acid, 2-2,5-dioxo-3-furyl acetic acid, 1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-furan-3-yl-acetic acid, z-aconitic anhydride
PubChem CID 65163
Nombre IUPAC ácido 2-(2,5-dioxofuran-3-il)acético
SMILES C1=C(C(=O)OC1=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Aconitic anhydride
Punto de fusión 74°C to 78°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 127575
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.1
Porcentaje de pureza 98%