Learn More
Ácido cis-aconítico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cis-Aconitic Acid |
| CAS | 585-84-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H6 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-, 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)- (8CI), (1Z)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid, NSC 227901, cis-Aconitic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1- |
| SMILES | OC(=O)C\C(=C\C(=O)O)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-prop-1-en-1,2,3-tricarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 174.11 |
| Mostrar más |