Learn More
Ácido cis-aconítico, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458626 25 g 25 g
11438626 1 g 1 g
11448626 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16010.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 585-84-2 | C6H6O6 | 174.11 g/mol
cis-Aconitic acid is used as an intermediate in the production of substances pharmaceuticals. It is widely used in chemical research and as reagent. It acts as a cis-isomer of aconitic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el ácido cis-aconítico se utiliza como intermedio en la producción de sustancias farmacéuticas. Se utiliza frecuentemente en la investigación química y como reactivo. Actúa como isómero cis del ácido aconítico.
Solubilidad
soluble en agua y alcohol. Ligeramente soluble en éter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-84-2
Fórmula molecular C6H6O6
Peso molecular (g/mol) 174.11
Número MDL MFCD00063184
Clave InChI GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Sinónimo cis-aconitic acid, cis-aconitate, achilleic acid, citridinic acid, equisetic acid, pyrocitric acid, achilleaic acid, citridic acid, cis-aconic acid, aconitic acid
PubChem CID 643757
ChEBI CHEBI:32805
SMILES OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Aconitic acid
Punto de fusión 115°C to 120°C
Intervalo de porcentaje de ensayo tech. 90%
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol. Slightly soluble in ether.
Nombre IUPAC ácido (Z)-prop-1-en-1,2,3-tricarboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico