Learn More
(+)-cis-Abienol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-cis-Abienol |
| CAS | 17990-16-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20H34O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (1R,2R,4aS,8aS)-Decahydro-2,5,5,8a-tetramethyl-1-[(2Z)-3-methyl-2,4-pentadien-1-yl]-2-naphthalenol, [1R-[1α(Z),2β,4aβ,8aα]]-Decahydro-2,5,5,8a-tetramethyl-1-(3-methyl-2,4-pentadienyl)-2-naphthalenol, (1R,2R,4aS,8aS)-Decahydro-2,5,5,8a-tetramethyl-1-[(2Z)-3-methyl-2,4-pentadienyl]-2-naphthalenol, (Z)-Labda-12,14-dien-8-ol, (12Z)-Abienol, (Z)-Abienol, (8R)-cis-Labda-12,14-dien-8-ol,, cis-Abienol, δ12-cis-Abienol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34O/c1-7-15(2)9-10-17-19(5)13-8-12-18(3,4)16(19)11-14-20(17,6)21/h7,9,16-17,21H,1,8,10-14H2,2-6H3/b15-9-/t16-,17+,19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | C=C/C(C)=C\C[C@@H]1[C@]2(C)[C@@](C(C)(C)CCC2)([H])CC[C@]1(O)C |
| Nombre IUPAC | (1R,2R,4aS,8aS)-2,5,5,8a-tetrametil-1-[(2Z)-3-metilpenta-2,4-dienil]-3,4,4a,6,7,8-hexahidro-1H-naftalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 290.48 |
| Mostrar más |