Learn More
Éster Metílico de Ácido Epoxiesteárico cis-9,10-TRC,
Código de producto. 30382448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382448 5 g
30369518 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5898905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2566-91-8
Fórmula molecular C19H36O3
Peso molecular (g/mol) 312.49
Sinónimo (2R,3S)-rel-3-Octyl-2-oxiraneoctanoic acid methyl ester, cis- 9,10-Epoxy-octadecanoic acid methyl ester, (2R,3S)-rel-3-Octyl-oxiraneoctanoic acid methyl ester, cis-3-Octyl-xiraneoctanoic acid methyl ester, Methyl 9,10-Epoxyoleate, Methyl cis-9,10-Epoxyoctadecanoate, Methyl cis-9,10-Epoxystearate, Methyl Epoxyoleate
Nombre IUPAC metilo 8-[(2R,3S)-3-octiloxiran-2-il]octanoato
SMILES OC[C@H](C)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-9,10-Epoxystearic Acid Methyl Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-8-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-10-13-16-19(20)21-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3/t17-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2664