Learn More
cis-9,10-Dihidroxi-9,10-dihidrofenantoreno, TRC
Código de producto. 30378938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378938 100 mg
30374830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD452750100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2510-71-6
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.24
Sinónimo (9R,10S)-rel-9,10-Dihydro-9,10-dihydroxyphenanthrene, 9,10-Dihydrophenanthrene-cis-9,10-diol, Phenanthrene cis-9,10-Hihydrodiol, cis-9,10-Dihydro-9,10-phenanthrenediol
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8,13-16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837