Learn More
cis-8-bencil-7,9-dioxo-2,8-diazabiciclo[4.3.0]-nonano (estereoquímica relativa), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-8-Benzyl-7,9-dioxo-2,8-diazabicyclo[4.3.0]-nonane (Relative stereochemistry) |
| CAS | 161594-55-4 |
| Fórmula molecular | C14 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | rel-(4aR,7aS)-Tetrahydro-6-(phenylmethyl)-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(2H,6H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N2O2/c17-13-11-7-4-8-15-12(11)14(18)16(13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2/t11-,12+/m0/s1 |
| SMILES | O=C1[C@@]2([C@](C(=O)N1CC3=CC=CC=C3)(NCCC2)[H])[H] |
| Nombre IUPAC | (4aS,7aR)-6-bencil-1,2,3,4,4a,7a-hexahidropirrolo[3,4-b]piridina-5,7-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 244.28904 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1212 |