Learn More
Ácido cis-8,11,14-Eicosatrienoico, TRC
Código de producto. 30009105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009105 100 mg 100 miligramos
17977154 10 mg 10 miligramos
17988314 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE477930100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1783-84-2
Fórmula molecular C20 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 306.48
Sinónimo 8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)- (8CI), (8Z,11Z,14Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, (Z,Z,Z)-8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-Eicosatrienoic acid, 8,11,14-all-cis-Eicosatrienoic acid, 8Z,11Z,14Z-Eicosatrienoic acid, Bishomo-γ-linolenic acid, DGLA, Dihomo-γ-linolenic acid, Diroleuton, Ro 12-1989, all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid, cis-8,cis-11,cis-14-Eicosatrienoic acid, γ-Homolinolenic acid
Nombre IUPAC (8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-ácido trienoico
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2559