Learn More
cis-8,11,14-Éster Etílico del Ácido Eicosatrienoico, TRC
Código de producto. 30381278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381278 100 mg
30372150 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30381278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE477920100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55968-21-3
Fórmula molecular C22H38O2
Peso molecular (g/mol) 334.54
Sinónimo (8Z,11Z,14Z)-8,11,14-Eicosatrienoic Acid Ethyl Ester, (Z,Z,Z)-8,11,14-Eicosatrienoic Acid Ethyl Ester, Dihomo-γ-linolenate Ethyl Ester, Ethyl Dihomo-γ-linolenate, Ro 12-1990
SMILES Oc1ccc(cc1)C2Cc3c(cc(O)cc3)OC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-8,11,14-Eicosatrienoic Acid Ethyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12,14-15H,3-7,10,13,16-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-,15-14-