Learn More
cis-7,10,13,16-ácido docosatetraenoico, TRC
Código de producto. 30012651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012651 25 mg 25 miligramos
30012203 100 mg 100 miligramos
30007337 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49451025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28874-58-0
Fórmula molecular C22 H36 O2
Peso molecular (g/mol) 332.52
Sinónimo 7Z,10Z,13Z,16Z-Docosatetraenoic Acid, δ7,10,13,16-Docosatetraenoic Acid
Nombre IUPAC (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-ácido tetraenoico
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2715