Learn More
cis-6-Nonen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328135 5 g 5 g
11318135 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08387.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35854-86-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35854-86-5
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00015388
Clave InChI XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo cis-6-nonen-1-ol, cis-6-nonenol, z-non-6-en-1-ol, z-6-nonen-1-ol, 6z-nonen-1-ol, 6z-non-6-en-1-ol, 6-nonen-1-ol, z, z-6-nonenol, 6z-6-nonen-1-ol
PubChem CID 5362792
Nombre IUPAC (Z)-non-6-en-1-ol
SMILES CCC=CCCCCCO
Spezifikation
Nombre del producto químico o material cis-6-Nonen-1-ol
Densidad 0.85
Punto de ebullición 85°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 5 g
Beilstein 2322878
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.