Learn More
cis-6-Nonen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318135 1 g 1 g
11328135 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318135 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08387.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35854-86-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35854-86-5
Fórmula molecular C9H18O
Peso molecular (g/mol) 142.242
Número MDL MFCD00015388
Clave InChI XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
Sinónimo cis-6-nonen-1-ol, cis-6-nonenol, z-non-6-en-1-ol, z-6-nonen-1-ol, 6z-nonen-1-ol, 6z-non-6-en-1-ol, 6-nonen-1-ol, z, z-6-nonenol, 6z-6-nonen-1-ol
PubChem CID 5362792
Nombre IUPAC (Z)-non-6-en-1-ol
SMILES CCC=CCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-6-Nonen-1-ol
Densidad 0.85
Punto de ebullición 85°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 1 g
Beilstein 2322878
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.24
Porcentaje de pureza 98%