Learn More
Ácido cis-6-(benziloxicarbonilamino)-3-ciclohexeno-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437686 250 mg 250 miligramos
15427686 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62650.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124753-65-7
Fórmula molecular C15H16NO4
Peso molecular (g/mol) 274.30
Número MDL MFCD01863246,MFCD01863246,MFCD03844603
Clave InChI QIAAZWPFGHTXNZ-OLZOCXBDSA-M
Sinónimo 1s,6r-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, cis-6-benzyloxycarbonylaminocyclohex-3-enecarboxylic acid, cis-6-benzyloxy carbonyl amino cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s-6beta-benzyloxycarbonylamino-3-cyclohexene-1beta-carboxylic acid, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino-, 1r,6s-rel-9ci
PubChem CID 21356434
Nombre IUPAC Ácido (1S,6R)-6-(fenilmetoxicarbonilamino)ciclohexano-3-ene-1-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1CC=CC[C@@H]1NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-6-(Benzyloxycarbonylamino)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido