Learn More
Ácido cis-5-tetradecenoico, TRC
Código de producto. 17949634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949634 10 mg 10 miligramos
17948574 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17949634 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29160010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5684-70-8
Fórmula molecular C14 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 226.36
Sinónimo cis-δ5-Tetradecenoic Acid, (Z)-5-Tetradecenoic Acid, C14:1w9, (5Z)-5-Tetradecenoic Acid
Nombre IUPAC (Z)-tetradec-5-ácido enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-5-Tetradecenoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h9-10H,2-8,11-13H2,1H3,(H,15,16)/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1933