Learn More
Anhídrido cis-5-norborneno-exo-2,3-dicarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10507824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10507824 1 g Frasco de vidrio 1 g
10776255 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10507824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425740010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2746-19-2
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00630580
Clave InChI KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Sinónimo cis-5-norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride, 3ar,4r,7s,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, himic anhydride, unii-n1kqo6559b, norborn-5-ene-2exo,3exo-dicarboxylic acid anhydride, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3aalpha,4beta,7beta,7aalpha-9ci, exo-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo-3,6-methylene-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, endicanhydride, 1r,2r,6s,7s-4-oxatricyclo 5.2.1.0 2 ,? dec-8-ene-3,5-dione
PubChem CID 637794
SMILES C1C2C=CC1C3C2C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-5-Norbornene-exo-2, 3-dicarboxylic anhydride
Punto de fusión 144°C
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-5-Norbornene-exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación