Learn More
Anhídrido cis-5-norborneno-endo-2,3-dicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481487 100 g 100 g
11461487 5 g 5 g
11471487 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24951.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129-64-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
El anhídrido cis-5-norborneno-endo-2,3-dicarboxílico se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido cis-5-norborneno-endo-2,3-dicarboxílico se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Sensible a la humedad.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-64-6
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
Clave InChI KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
PubChem CID 126963424
Nombre IUPAC 4-oxatriciclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-eno-3,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
Punto de fusión 164°C to 167°C
Densidad 1.417
Cantidad 100 g
Beilstein 83657
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1796
Información de solubilidad It decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%