Learn More
Ácido cis-5-norbornen-endo-2,3-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450178 25 g 25 g
15440178 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53403.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3853-88-1
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.175
Número MDL MFCD00003735
Clave InChI NIDNOXCRFUCAKQ-ZUMNNYEFSA-N
Sinónimo cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
PubChem CID 122176685
Nombre IUPAC ácido (2S,3R,4S)-biclico[2.2.1]hepat-5-eno-2,3-dicarboxílico
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
Punto de fusión 175°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%