Learn More
cis 5-Fluoro-1-[2-(hidroximetil)-1,3-oxatioliano-5-il]-2,4(1H,3H)- pirimidinediona, TRC
Código de producto. 30405281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405281 10 mg
30400090 25 mg
30399855 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59185010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145986-11-4
Fórmula molecular C8H9FN2O4S
Peso molecular (g/mol) 248.23
Sinónimo (2R-cis)-5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
SMILES O=C1C(F)=CN([C@@H]2CS[C@H](CO)O2)C(N1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)- pyrimidinedione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9FN2O4S/c9-4-1-11(8(14)10-7(4)13)5-3-16-6(2-12)15-5/h1,5-6,12H,2-3H2,(H,10,13,14)/t5-,6+/m0/s1