Learn More
cis-5-(3,5-dimetoxiestiril)-2-metoxifenol
Código de producto. 15476959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15476959 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15476959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65540.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un antioxidante polifenólico natural
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-5-(3,5-Dimethoxystyryl)-2-methoxyphenol
CAS 586410-08-4
Color Amarillo
Fórmula molecular C17H18O4
Número MDL MFCD04973652
Cantidad 10 mg
Sinónimo cis-3,4',5-trimethoxy-3'-hydroxystilbene, 5-1z-2-3,5-dimethoxyphenyl ethenyl-2-methoxy-phenol, z-3,4',5-trimethoxy-3'-hydroxystilbene, cis-3,5,4'-trimethoxy-3'-hydroxy stilbene, cis-3,4/',5-trimethoxy-3/'-hydroxystilbene, cis-5-3,5-dimethoxystyryl-2-methoxyphenol, 5-z-2-3,5-dimethoxyphenyl ethenyl-2-methoxyphenol
Clave InChI UQIWTPQGJCCTPA-PLNGDYQASA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC2=CC(=CC(=C2)OC)OC)O
Nombre IUPAC 5-[(Z)-2-(3,5-dimetoxifenil)etenil]-2-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 286.327
PubChem CID 10108048
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.32
Forma física petróleo, aceite