Learn More
Clorhidrato de cis-4-metilciclohexilamina, Mikromol
Código de producto. 30463983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463983 4 x 25 mg -
30052064 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30463983 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0647.0800254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de cis-4-metilciclohexilamina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
CAS 33483-66-8
Nombres de analitos o componentes cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H15 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7+;
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C[C@@H]1CC[C@H](N)CC1
Nombre IUPAC clorhidrato de 4-metilciclohexan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 149.66
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0971 g/mol