Learn More
cis-4-(hidroximetil)-2-metil-1,3-dioxolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 3674-21-3 |
| Fórmula molecular | C5H10O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | rel-(2R,4S)-2-Methyl-1,3-dioxolane-4-methanol, cis-2-Methyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h4-6H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1OC[C@@H](CO)O1 |
| Nombre IUPAC | ((2S,4R)-2-metil-1,3-dioxolan-4-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.06 |