Learn More
Clorhidrato de cis-4-hidroxiciclohexilamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480087 250 mg 250 miligramos
15402699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66110.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56239-26-0 | C6H14ClNO | 151.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56239-26-0
Fórmula molecular C6H14ClNO
Peso molecular (g/mol) 151.63
Número MDL MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
Clave InChI RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
PubChem CID 522619
Nombre IUPAC 4-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
Punto de fusión 193°C to 200°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 3909295
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.63
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido