Learn More
cis-4-Hidroxi-L-prolina, TRC
Código de producto. 30401508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401508 100 mg
30389328 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952375100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-27-9
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Sinónimo (4S)-4-Hydroxy-L-proline, (2S,4S)-4-Hydroxyproline, (S)-Allo-hydroxyproline, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, L-Allohydroxyproline, cis-4-Hydroxyproline, cis-Hydroxyproline
Nombre IUPAC Ácido (2S,4S)-4-hidroxipirrolidin-2-carboxílico
SMILES O[C@@H]1CN[C@H](C(O)=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Hydroxy-L-proline
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0582