Learn More
Clorhidrato de éster metílico cis-4-hidroxi-L-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417366 250 mg 250 miligramos
15407366 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62384.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40126-30-5 | C6H12ClNO3 | 181.616 g/mol
cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride is an Intermediate in pharmaceutical and organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El clorhidrato de éster metílico cis-4-hidroxi-L-prolina es un intermediario en las síntesis farmacéuticas y orgánicas.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40126-30-5
Fórmula molecular C6H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 181.616
Número MDL MFCD00237835
Clave InChI KLGSHNXEUZOKHH-FHAQVOQBSA-N
Sinónimo methyl 2s,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, cis-4-hydroxy-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate-hcl, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hcl, l-proline, 4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, 4s, h-cis-hyp-ome hcl, h-cis-hyp-ome . hcl, cis-4-hydroxyproline methyl ester hcl salt, methylcis-4-hydroxy-l-prolinehydrochloride
PubChem CID 12764092
Nombre IUPAC metil (2S,4S)-4-hidroxipirrolidina-2-carboxilato;clorhidrato
SMILES COC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.62
Porcentaje de pureza 95%