Learn More
Thermo Scientific Chemicals cis-4-hidroxi-D-prolina, 99 %
Código de producto. 10694092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694092 1 g Frasco de vidrio 1 g
10404395 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10137853 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10694092 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 204910010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2584-71-6 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2584-71-6
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00005252
Clave InChI PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Sinónimo cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 440014
ChEBI CHEBI:16231
Nombre IUPAC Ácido (2R,4R)-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Hydroxy-D-proline
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 22, I, 546
Rotación específica +56° to +60° (24°C, 589nm) (c=2, water)
Índice Merck 10, 4762
Condición de rotación específica +58° (24°C c=2,water)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo