Learn More
Cis-4-hidroxi-D-prolina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416590 1 g 1 g
15473737 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27633.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2584-71-6
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Número MDL MFCD00005252
Clave InChI PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Sinónimo cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 440014
ChEBI CHEBI:16231
Nombre IUPAC Ácido (2R,4R)-4-hidroxipirrolidina-2-carboxílico
SMILES O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Hydroxy-D-proline
Punto de fusión 243°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza ≥98%