Learn More
Cis-4-hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10343250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10343250 5 mL Glass bottle 5 ml
11904631 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10343250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439740050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 928-91-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-91-6
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00148974,MFCD00009713
Clave InChI VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Sinónimo cis-4-hexen-1-ol, z-hex-4-en-1-ol, z-4-hexen-1-ol, 4z-hex-4-en-1-ol, 4-hexen-1-ol, z, unii-780wma6j84, e-4-hexenol, cis-1-hydroxy-4-hexene, cis-4-hexene-1-ol, 4z-4-hexen-1-ol #
PubChem CID 5365589
SMILES C\C=C/CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Hexen-1-ol
Color Incolora
Densidad 0.8570g/mL
Punto de ebullición 70°C (28.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.857
Nombre IUPAC (4Z)-hex-4-en-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • cis-4-Hexen-1-ol, 97%