Learn More
Cis-4-hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419536
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11419536 5 g 5 g
11429536 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11419536
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19266.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-91-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-91-6
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Número MDL MFCD00148974,MFCD00009713
Clave InChI VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Sinónimo cis-4-hexen-1-ol, z-hex-4-en-1-ol, z-4-hexen-1-ol, 4z-hex-4-en-1-ol, 4-hexen-1-ol, z, unii-780wma6j84, e-4-hexenol, cis-1-hydroxy-4-hexene, cis-4-hexene-1-ol, 4z-4-hexen-1-ol #
PubChem CID 5365589
Nombre IUPAC (Z)-Hex-4-en-1-ol
SMILES C\C=C/CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Hexen-1-ol
Punto de ebullición 158°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Pleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.16
Porcentaje de pureza 97%