Learn More
cis-4-Heptenal, TRC
Código de producto. 30400827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400827 5 g
30390320 100 g
30394395 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2822105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6728-31-0
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Sinónimo (4Z)-4-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, (4Z)-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, 4-cis-Heptenal
Nombre IUPAC (Z)-hept-4-enal
SMILES CC\C=C/CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Heptenal
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0888