Learn More
cis-4-Heptenal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247560 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10247560 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
1 options
Código de producto. 10247560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298220100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Heptenal
Nombre de nota 96%
CAS 6728-31-0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8490g/mL
Punto de ebullición 46.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12O
Fórmula lineal CH3CH2CH=CHCH2CH2CHO
Índice de refracción 1.4320 to 1.4360
Número MDL MFCD00014682
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.849
Sinónimo cis-4-heptenal, cis-4-hepten-1-al, z-hept-4-enal, z-4-heptenal, 4-heptenal, z, z-4-hepten-1-al, hept-cis-4-enal, unii-5bj99wwp64, 4-z-heptenal, hept-4 z-enal
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol
Clave InChI VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
SMILES CCC=CCCC=O
Nombre IUPAC (Z)-hept-4-enal
Peso molecular (g/mol) 112.17
PubChem CID 5362814
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-4-Heptenal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.