Learn More
cis-4-Decenal, TRC
Código de producto. 30360187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360187 500 mg 500 miligramos
30359758 50 mg 50 miligramos
30355965 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC475830500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21662-09-9
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.24
Nombre IUPAC (Z)-dec-4-enal
SMILES CCCCC\C=C/CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Decenal
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358