Learn More
cis-4-Decenal, TRC
Código de producto. 30359758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359758 50 mg 50 miligramos
30360187 500 mg 500 miligramos
30355965 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC47583050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21662-09-9
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.24
Nombre IUPAC (Z)-dec-4-enal
SMILES CCCCC\C=C/CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Decenal
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358