Learn More
cis-4-Decenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342496 1 g 1 g
11352496 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06382.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21662-09-9 | C10H18O | 154.253 g/mol
cis-4-Decenal is suitable for use as standard compound to investigate the release of odorants in hydrocolloid model systems containing original or regio-selectively carboxylated cellulose at different pH values using static headspace gas chromatographic (SHS-GC) analysis. It may be used as standard for the standardization of 9-decenal by gas-chromatography. It may be used in the preparation of cis-4-decenol. It has been identified as one of the volatile biological marker for grey mold (Botrytis cinerea) infections in strawberry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cis-4-decenal es un compuesto estándar adecuado para investigar la liberación de odorantes en sistemas modelo de hidrocoloides que contienen celulosa carboxilada original o en celulosa regioselectivamente carboxilada a diferentes valores de pH, a través de un análisis cromatográfico de gas estático del espacio de cabeza (SHS-GC). Puede usarse como patrón para la estandarización de 9-decenal por cromatografía de gases. También se puede utilizar en la preparación de cis-4-decenol. Se ha identificado como uno de los marcadores biológicos volátiles para las infecciones por moho gris (Botrytis cinerea) en la fresa.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21662-09-9
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.253
Número MDL MFCD00007024
Clave InChI CWRKZMLUDFBPAO-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo trans-4-decen-1-al, trans-4-decenal, e-4-decenal, e-dec-4-enal, 4-decenal, e, 4-decenal, unii-kz74b5801j, 4-decene-1-al, dec-4-enal, fema no. 3264
PubChem CID 5702654
Nombre IUPAC (E)-dec-4-enal
SMILES CCCCCC=CCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Decenal
Densidad 0.857
Punto de ebullición 78°C to 80°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 1 g
Beilstein 2323646
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 95%