Learn More
Ácido cis-4-ciclohexeno-1,2-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337406 100 g 100 g
11327406 25 g 25 g
11347406 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09392.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2305-26-2 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2305-26-2
Fórmula molecular C8H10O4
Peso molecular (g/mol) 170.164
Número MDL MFCD00070482
Clave InChI ILUAAIDVFMVTAU-OLQVQODUSA-N
Sinónimo cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, cis, cis-delta4-tetrahydrophthalic acid, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel, rel-1r,2s-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, cis-.delta.4-tetrahydrophthalic acid, cis-.delta.4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 504243
Nombre IUPAC ácido (1S,2R)-ciclohex-4-eno-1,2-dicarboxílico
SMILES C1C=CCC(C1C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Punto de fusión 165°C to 170°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2050419
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.17
Porcentaje de pureza 98%