Learn More
cis-4-(Boc-amino)ciclohexilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449368 5 g 5 g
15439368 1 g 1 g
15459368 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62925.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 247570-24-7 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cis-4(Boc-amino)ciclohexilamina puede usarse en los campos agroquímico y farmacéutico, así como en el de los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol, acetato de etilo y ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247570-24-7
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.309
Número MDL MFCD03844604
Clave InChI FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
Nombre IUPAC N-(4-aminociclohexil)carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol,ethyl acetate and Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.3
Porcentaje de pureza 97%