Learn More
cis-4-(Boc-amino)ciclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428788 1 g 1 g
15448788 250 mg 250 miligramos
15438788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62238.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 167081-25-6 | C11H21NO3 | 215.29 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol is used as a reagent to synthesize pyrazolo[3,4-d]pyrimidines, compounds that potentially act as anti-inflammatory and antitumor agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-4-(Boc-amino)ciclohexanol se utiliza como reactivo para sintetizar pirazolo[3,4-d]pirimidinas, compuestos que potencialmente actúan como agentes antiinflamatorios y antitumorales.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167081-25-6
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.29
Número MDL MFCD03844613,MFCD03844614,MFCD06658349
Clave InChI DQARDWKWPIRJEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-boc-aminocyclohexanol, tert-butyl 4-hydroxycyclohexyl carbamate, boc-trans-4-aminocyclohexanol, 4-boc-amino cyclohexanol, tert-butyl trans-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxycyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexylcarbamate, trans-n-boc-4-amino-cyclohexanol, 4-n-boc-amino-cyclohexanol, tert-butyl cis-4-hydroxycyclohexyl carbamate
PubChem CID 1514287
Nombre IUPAC N-(4-hidroxiciclohexil)carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.28
Porcentaje de pureza 97%