Learn More
cis-4-(Boc-amino)ciclohexanometilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498738 250 mg 250 miligramos
15488738 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62187.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 509143-00-4 | C12H24N2O2 | 228.336 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 509143-00-4
Fórmula molecular C12H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 228.336
Número MDL MFCD03844602
Clave InChI NVQFOBONHIXDOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, cis-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, trans-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 2756045
Nombre IUPAC tert-butilo N-[4-(aminometil)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.33
Porcentaje de pureza 97%