Learn More
cis-4-(Boc-amino)ciclohexanocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419328
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15419328 1 g 1 g
15477936 250 mg 250 miligramos
15429328 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15419328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62871.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 181308-56-5 | C12H21NO3 | 227.304 g/mol
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-4-(Boc-amino)ciclohexanocarboxaldehído se utiliza como intermedio para la investigación química.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181308-56-5
Fórmula molecular C12H21NO3
Peso molecular (g/mol) 227.304
Número MDL MFCD03844599
Clave InChI GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-formylcyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-boc-4-aminocyclohexanecarbaldehyde, tert-butyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-formyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxaldehyde
PubChem CID 11020615
Nombre IUPAC N-(4-formilciclohexil)carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.3
Porcentaje de pureza 97%