Learn More
cis-4-(Boc-amino)ciclohexanoacetaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498678 1 g 1 g
15408688 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62099.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 847417-37-2
Fórmula molecular C13H23NO3
Peso molecular (g/mol) 241.331
Número MDL MFCD03844591
Clave InChI OPGBSEXLSWYFOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, carbamic acid,n-trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester, opgbsexlswyfor-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, cis-tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl-4-2-oxoethyl-cyclohexylcarbamate, cis-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetaldehyde, tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720884
Nombre IUPAC trt-butilo N-[4-(2-oxoetil)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.32
Porcentaje de pureza 97%