Learn More
Ácido cis-4-(benciloxicarbonilamino)ciclohexanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437046
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437046 250 mg 250 miligramos
15417046 1 g 1 g
15427046 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62109.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67299-52-9
Fórmula molecular C15H19NO4
Peso molecular (g/mol) 277.32
Número MDL MFCD01550737,MFCD01880738
Clave InChI ZVMICQYOGWAOSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-4-carbobenzoxyamino cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-cbz-amino cyclohexanecarboxylic acid, 4-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-benzyloxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-benzyloxycarbonylaminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-benzyloxycarbonylaminocyclohexane-carboxylic acid, 4-benzyloxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 4-phenylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-4-benzyloxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 285247
SMILES OC(=O)C1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC ácido 4-(fenilmetoxicarbonilamino)ciclohexano-1-carboxílico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.31
Porcentaje de pureza 97%