Learn More
cis-4-(Benziloxicarbonilamino)ciclohexanocarboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417556 5 g 5 g
15427556 250 mg 250 miligramos
15407556 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15417556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62546.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917022-26-5
Fórmula molecular C15H19NO3
Peso molecular (g/mol) 261.321
Número MDL MFCD03844593
Clave InChI SOIRQISQWQDGSN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21882542
Nombre IUPAC benzyl N-(4-formilciclohexil)carbamato
SMILES C1CC(CCC1C=O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxaldehyde
Sinónimo benzyl 4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarbaldehyde, benzyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarbaldehyde, benzyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl4-formylcyclohexylcarbamate, soirqisqwqdgsn-mqmhxkeqsa-n
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.31
Porcentaje de pureza 97%