Learn More
Clorhidrato de cis-4-aminociclohexanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 56239-26-0 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, cis-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+; |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0764 |