Learn More
Clorhidrato de cis-4-aminociclohexanol, Mikromol
Código de producto. 30051690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051690 25 mg 25 miligramos
30462148 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051690 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0005.070025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de cis-4-aminociclohexanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 56239-26-0
Nombres de analitos o componentes cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H13 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo cis-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+;
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
Nombre IUPAC 4-aminociclohexan-1-ol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 151.63
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0764 g/mol