Learn More
Ácido cis-4-aminociclohexanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30357691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357691 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30357691 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4974055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 3685-23-2
Fórmula molecular C7 H13 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo (cis-4-Carboxycyclohexyl)amine, (±)-cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, 1,4-cis-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, UK 22314, cis-4-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)
SMILES NC1CCC(CC1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-aminociclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 143.184
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.095